Läs mer
6alpha-Fluprednisolone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6alpha-Fluprednisolone |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H27FO5/c1-19-5-3-11(24)7-14(19)15(22)8-12-13-4-6-21(27,17(26)10-23)20(13,2)9-16(25)18(12)19/h3,5,7,12-13,15-16,18,23,25,27H,4,6,8-10H2,1-2H3/t12-,13-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1 |
| Formel vikt | 378.1843 |