Läs mer
6alpha-Hydroxy 17beta-Estradiol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6alpha-Hydroxyestradiol |
| CAS | 1229-24-9 |
| Molekylformel | C18 H24 O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (6alpha,17beta)-Estra-1,3,5(10)-triene-3,6,17-triol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,6alpha,17beta-triol, 1,3,5-Estratriene-3,6alpha,17beta-triol, 6alpha-Hydroxy-17beta-estradiol, 6alpha-Hydroxyestradiol, E 2540 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24O3/c1-18-7-6-12-11-3-2-10(19)8-14(11)16(20)9-13(12)15(18)4-5-17(18)21/h2-3,8,12-13,15-17,19-21H,4-7,9H2,1H3/t12-,13-,15+,16+,17+,18+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C[C@H](O)c4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O |
| IUPAC-namn | (6S,8R,9S,13S,14S,17S)-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,6,17-triol |
| Molekylvikt (g/mol) | 288.38 |
| Formel vikt | 288.1725 |