Läs mer
6Alpha-Hydroxy Budesonide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6a-Hydroxybudesonide |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H34O7/c1-4-5-6-22-32-21-11-16-15-10-18(29)17-9-14(28)7-8-24(17,2)23(15)19(30)12-25(16,3)26(21,33-22)20(31)13-27/h6-9,15-16,18-19,21,23,27,29-30H,4-5,10-13H2,1-3H3/b22-6+/t15-,16-,18-,19-,21+,23+,24-,25-,26+/m0/s1 |
| Formel vikt | 458.2305 |