Läs mer
6Alpha-Hydroxy Deflazacort, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6a-Hydroxy Deflazacort |
| CAS | 1262053-48-4 |
| Molekylformel | C25H31NO7 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 6A-Hydroxy Deflazacort |
| InChI formel | InChI=1S/C25H31NO7/c1-12-26-25(20(31)11-32-13(2)27)21(33-12)9-16-15-8-18(29)17-7-14(28)5-6-23(17,3)22(15)19(30)10-24(16,25)4/h5-7,15-16,18-19,21-22,29-30H,8-11H2,1-4H3/t15-,16-,18-,19-,21+,22+,23-,24-,25+/m0/s1 |
| LEDER | CC(OCC([C@]12[C@@]3([C@@]([C@@]4([H])[C@]([C@@]5(C([C@@H](C4)O)=CC(C=C5)=O)C)([H])[C@H](C3)O)([H])C[C@@]1([H])OC(C)=N2)C)=O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 457.52 |