Läs mer
6Alpha-Hydroxy Ethynyl Estradiol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 19-Nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,6alpha,17-triol (6alpha-Hydroxyethinylestradiol) |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24O3/c1-3-20(23)9-7-17-15-11-18(22)16-10-12(21)4-5-13(16)14(15)6-8-19(17,20)2/h1,4-5,10,14-15,17-18,21-23H,6-9,11H2,2H3/t14-,15-,17+,18+,19+,20+/m1/s1 |
| Formel vikt | 312.1725 |