missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

6Alpha-Hydroxy Ethynyl Estradiol, TRC

Produktkod. 30135397
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135397 10 mg
30133748 50 mg
18013310 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30135397 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH94200510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 27521-34-2
Molekylformel C20H24O3
Molekylvikt (g/mol) 312.4
Synonym 19-Nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,6alpha,17-triol, Ethinylestradiol Imp. E (EP), 6alpha-Hydroxyethinylestradiol
IUPAC-namn (6S,8R,9S,13S,14S,17R)-17-ethynyl-13-methyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,6,17-triol
LEDER C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C[C@H](O)c4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 19-Nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,6alpha,17-triol (6alpha-Hydroxyethinylestradiol)
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C20H24O3/c1-3-20(23)9-7-17-15-11-18(22)16-10-12(21)4-5-13(16)14(15)6-8-19(17,20)2/h1,4-5,10,14-15,17-18,21-23H,6-9,11H2,2H3/t14-,15-,17+,18+,19+,20+/m1/s1
Formel vikt 312.1725
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.