Läs mer
6Alpha-Hydroxy Medroxy Progesterone 17-Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6alpha-Hydroxy Medroxy Progesterone 17-Acetate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H34O5/c1-14(25)24(29-15(2)26)11-8-19-17-13-23(5,28)20-12-16(27)6-9-21(20,3)18(17)7-10-22(19,24)4/h12,17-19,28H,6-11,13H2,1-5H3/t17-,18+,19+,21-,22+,23+,24+/m1/s1 |
| Formel vikt | 402.2406 |