missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

6Alpha-Hydroxy Norethindrone Acetate, TRC

Produktkod. 30137811
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137811 10 mg
30040416 5 mg
30040356 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30137811 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH75003010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 6856-28-6
Molekylformel C22 H28 O4
Molekylvikt (g/mol) 356.46
Synonym 6alpha-Hydroxynorethisterone Acetate
IUPAC-namn [(6S,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-ethynyl-6-hydroxy-13-methyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
LEDER CC(=O)O[C@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C[C@H](O)C4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C)C#C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 6alpha-Hydroxynorethisterone Acetate
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C22H28O4/c1-4-22(26-13(2)23)10-8-19-17-12-20(25)18-11-14(24)5-6-15(18)16(17)7-9-21(19,22)3/h1,11,15-17,19-20,25H,5-10,12H2,2-3H3/t15-,16-,17-,19+,20+,21+,22+/m1/s1
Formel vikt 356.1988
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.