Läs mer
6alpha-Hydroxy Paclitaxel-d5 (~90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6alpha-Hydroxy Paclitaxel benzoylamino-d5 |
| CAS | 1315376-90-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C47 2H5 H46 N O15 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Benzenepropanoic acid, β-(benzoyl-2,3,4,5,6-d5-amino)-α-hydroxy-, (2aR,3S,4R,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-6,12b-bis(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-3,4,11-trihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester, (αR,βS)-, 6-Hydroxylpaclitaxel-d5, 6α-Hydroxypaclitaxel-d5, 6α-Hydroxypaclitaxel-D5 (benzoylamino-D5), 6α-Hydroxytaxol-d5, (2R,3S)-3-(Benzoyl-2,3,4,5,6-d5-amino)-2-hydroxy-3-phenylpropanoic acid (2aR,3S,4R,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-6,12b-bis(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-3,4,11-trihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C47H51NO15/c1-24-30(61-43(57)33(51)32(27-16-10-7-11-17-27)48-41(55)28-18-12-8-13-19-28)22-47(58)40(62-42(56)29-20-14-9-15-21-29)36-45(6,38(54)35(60-25(2)49)31(24)44(47,4)5)37(53)34(52)39-46(36,23-59-39)63-26(3)50/h7-21,30,32-37,39-40,51-53,58H,22-23H2,1-6H3,(H,48,55)/t30-,32-,33+,34-,35+,36-,37-,39+,40-,45-,46+,47+/m0/s1/i8D,12D,13D,18D,19D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)N[C@H]([C@@H](O)C(=O)O[C@H]2C[C@@]3(O)[C@@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@@H]5[C@@]6(CO[C@@H]6[C@@H](O)[C@H](O)[C@@]5(C)C(=O)[C@H](OC(=O)C)C(=C2C)C3(C)C)OC(=O)C)c7ccccc7)c([2H])c1[2H] |
| Molekylvikt (g/mol) | 874.94 |
| Formel vikt | 874.3573 |
| Visa mer |