Läs mer
6alpha-Hydroxyestriol, Mikromol™
Beskrivning
6alpha-Hydroxyestriol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6alpha-Hydroxyestriol |
| CAS | 7291-49-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 6alpha-Hydroxyestriol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H24 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 6alpha-Hydroxyestriol |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24O4/c1-18-5-4-11-10-3-2-9(19)6-13(10)15(20)7-12(11)14(18)8-16(21)17(18)22/h2-3,6,11-12,14-17,19-22H,4-5,7-8H2,1H3/t11-,12-,14+,15+,16-,17+,18+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C[C@H](O)c4cc(O)ccc34)[C@@H]1C[C@@H](O)[C@@H]2O |
| IUPAC-namn | (6S,8R,9S,13S,14S,16R,17R)-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,6,16,17-tetrol |
| Visa mer |