missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6alpha-Hydroxynorethisterone, Mikromol™
Beskrivning
6alpha-Hydroxynorethisterone
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6alpha-Hydroxynorethisterone |
| CAS | 438244-33-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 6alpha-Hydroxynorethisterone |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C20 H26 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | (6alpha,17alpha)-6,17-Dihydroxy-19-norpregn-4-en-20-yn-3-one, 6alpha-Hydroxynorethisterone |
| InChI formel | InChI=1S/C20H26O3/c1-3-20(23)9-7-17-15-11-18(22)16-10-12(21)4-5-13(16)14(15)6-8-19(17,20)2/h1,10,13-15,17-18,22-23H,4-9,11H2,2H3/t13-,14-,15-,17+,18+,19+,20+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C[C@H](O)C4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C |
| IUPAC-namn | (6S,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-ethynyl-6,17-dihydroxy-13-methyl-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?