Läs mer
6alfa-(metoxymetyl)androsta-1,4-dien-3,17-dion, TRC
Produktkod. 30479403
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30479403 25 mg
1 options
Produktkod. 30479403 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM22604525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6alpha-(Methoxymethyl)androsta-1,4-dien-3,17-dione
CAS 881896-95-3
Molekylformel C21 H28 O3
Kvantitet 25 mg
Synonym Exemestane Impurity 16
InChI formel InChI=1S/C21H28O3/c1-20-8-6-14(22)11-18(20)13(12-24-3)10-15-16-4-5-19(23)21(16,2)9-7-17(15)20/h6,8,11,13,15-17H,4-5,7,9-10,12H2,1-3H3/t13-,15+,16+,17+,20-,21+/m1/s1
LEDER COC[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC(=O)[C@@]3(C)CC[C@@H]2[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14
IUPAC-namn (6S,8R,9S,10R,13S,14S)-6-(metoxymetyl)-10,13-dimetyl-7,8,9,11,12,14,15,16-oktahydro-6H-cyklopenta[a]fenantren-3,17-dion
Molekylvikt (g/mol) 328.445
Formel vikt 328.204