Läs mer
6Alpha-Methyl-20(S)-hydroxy Prednisolone 21-Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6alpha-Methyl-20(S)-hydroxy Prednisolone 21-Acetate |
| CAS | 151003-82-6 |
| Molekylformel | C24H34O6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (6α,11β,20S)-21-(Acetyloxy)-11,17,20-trihydroxy-6-methylpregna-1,4-dien-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C24H34O6/c1-13-9-16-17-6-8-24(29,20(28)12-30-14(2)25)23(17,4)11-19(27)21(16)22(3)7-5-15(26)10-18(13)22/h5,7,10,13,16-17,19-21,27-29H,6,8-9,11-12H2,1-4H3/t13?,16-,17-,19-,20-,21+,22?,23?,24-/m0/s1 |
| LEDER | [H][C@@]12[C@]([C@](C=C3)(C)C([C@@H](C)C2)=CC3=O)([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@@]4([C@@H](O)COC(C)=O)O |
| IUPAC-namn | (S)-2-((6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-6,10,13-trimethyl-3-oxo-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)-2-hydroxyethyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 418.52 |
| Formel vikt | 418.24 |