missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

6alpha-Methyl-3,20-dioxo-5beta-pregnan-17-yl Acetate (4,5beta-Dihydromedroxyprogesterone Acetate), Mikromol™

Produktkod. 17983226
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17983226 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17983226 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0532.06

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

6alpha-Methyl-3,20-dioxo-5beta-pregnan-17-yl Acetate (4,5beta-Dihydromedroxyprogesterone Acetate)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 6alpha-Methyl-3,20-dioxo-5beta-pregnan-17-yl Acetate (4,5beta-Dihydromedroxyprogesterone Acetate)
CAS 69688-15-9
Analyt- eller komponentnamn 6alpha-Methyl-3,20-dioxo-5beta-pregnan-17-yl Acetate (4,5beta-Dihydromedroxyprogesterone Acetate)
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C24 H36 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Medroxyprogesterone Acetate Imp. F (EP), Medroxyprogesterone Acetate USP Related Compound A, Medroxyprogesterone Acetate USP RC A, 6alpha-Methyl-3,20-dioxo-5beta-pregnan-17-yl Acetate, 4,5beta-Dihydromedroxyprogesterone Acetate, Medroxyprogesterone Acetate Related Compound A, Medroxyprogesterone Acetate Impurity F
InChI formel InChI=1S/C24H36O4/c1-14-12-18-19(22(4)9-6-17(27)13-21(14)22)7-10-23(5)20(18)8-11-24(23,15(2)25)28-16(3)26/h14,18-21H,6-13H2,1-5H3/t14-,18+,19-,20-,21-,22+,23-,24-/m0/s1
LEDER C[C@H]1C[C@@H]2[C@H](CC[C@@]3(C)[C@H]2CC[C@]3(OC(=O)C)C(=O)C)[C@@]4(C)CCC(=O)C[C@@H]14
IUPAC-namn [(5S,6S,8R,9S,10S,13S,14S,17R)-17-acetyl-6,10,13-trimethyl-3-oxo-2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
Molekylvikt (g/mol) 388.54
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 388.2614 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.