Läs mer
6alpha-Methyl Hydrocortisone 21-Hemisuccinate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6alpha-Methyl Hydrocortisone 21-Hemisuccinate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H36O8/c1-14-10-16-17-7-9-26(33,20(29)13-34-22(32)5-4-21(30)31)25(17,3)12-19(28)23(16)24(2)8-6-15(27)11-18(14)24/h11,14,16-17,19,23,28,33H,4-10,12-13H2,1-3H3,(H,30,31)/t14-,16-,17-,19-,23+,24-,25-,26-/m0/s1 |
| Formel vikt | 476.241 |
| Procent renhet | >95% |