missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

6alpha-Methyl Hydrocortisone, TRC

Produktkod. 30137116
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137116 100 mg
30133710 250 mg
30012684 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30137116 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM312515100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1625-39-4
Molekylformel C22 H32 O5
Molekylvikt (g/mol) 376.49
Synonym (6α,11β)-11,17,21-Trihydroxy-6-methylpregn-4-ene-3,20-dione, 17-Hydroxy-6α-methylcorticosterone, 11β,17,21-Trihydroxy-6α-methylpregn-4-ene-3,20-dione, 6α-Methyl-11β,17α,21-trihydroxy-4-pregnene-3,20-dione, 6α-Methylcortisol, 6α-Methylhydrocortisone, NSC 19618, U 7240
IUPAC-namn (6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-6,10,13-trimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
LEDER C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@@H]2[C@@]4(C)CCC(=O)C=C14

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 6-alpha-Methyl Hydrocortisone
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C22H32O5/c1-12-8-14-15-5-7-22(27,18(26)11-23)21(15,3)10-17(25)19(14)20(2)6-4-13(24)9-16(12)20/h9,12,14-15,17,19,23,25,27H,4-8,10-11H2,1-3H3/t12-,14-,15-,17-,19+,20-,21-,22-/m0/s1
Formel vikt 376.225
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.