missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

6alpha-Methyl Prednisolone 17-Deshydroxy 17beta-Carboxylic Acid, TRC

Produktkod. 30006124
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30006124 100 mg
30004354 50 mg
30010391 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30006124 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM327485100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 229019-44-7
Molekylformel C21 H28 O4
Molekylvikt (g/mol) 344.44
Synonym Androsta-1,4-diene-17-carboxylic acid, 11-hydroxy-6-methyl-3-oxo-, (6α,11β)- (9CI), (6α,11β)-11-Hydroxy-6-methyl-3-oxo-androsta-1,4-diene-17-carboxylic acid, Methylprednisolone Impurity E
IUPAC-namn (6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17S)-11-hydroxy-6,10,13-trimethyl-3-oxo-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthrene-17-carboxylic acid
LEDER C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@H](C(=O)O)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@@H]2[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 11beta-Hydroxy-6alpha-methyl-3-oxoandrosta-1,4-diene-17beta-carboxylic Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C21H28O4/c1-11-8-13-14-4-5-15(19(24)25)21(14,3)10-17(23)18(13)20(2)7-6-12(22)9-16(11)20/h6-7,9,11,13-15,17-18,23H,4-5,8,10H2,1-3H3,(H,24,25)/t11-,13-,14-,15+,17-,18+,20-,21-/m0/s1
Formel vikt 344.1988
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.