Läs mer
6alpha-Methyl Prednisolone 17-Deshydroxy 17beta-Carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 11beta-Hydroxy-6alpha-methyl-3-oxoandrosta-1,4-diene-17beta-carboxylic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28O4/c1-11-8-13-14-4-5-15(19(24)25)21(14,3)10-17(23)18(13)20(2)7-6-12(22)9-16(11)20/h6-7,9,11,13-15,17-18,23H,4-5,8,10H2,1-3H3,(H,24,25)/t11-,13-,14-,15+,17-,18+,20-,21-/m0/s1 |
| Formel vikt | 344.1988 |
| Procent renhet | >95% |