Läs mer
6Alpha-Methyl Prednisolone 21-Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methylprednisolone Acetate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H32O6/c1-13-9-16-17-6-8-24(29,20(28)12-30-14(2)25)23(17,4)11-19(27)21(16)22(3)7-5-15(26)10-18(13)22/h5,7,10,13,16-17,19,21,27,29H,6,8-9,11-12H2,1-4H3/t13-,16-,17-,19-,21+,22-,23-,24-/m0/s1 |
| Formel vikt | 416.2199 |
| Procent renhet | >95% |