missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6Alpha-Methyl Prednisone 21-Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6a-Methylprednisone 21-Acetate |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H30O6/c1-13-9-16-17-6-8-24(29,20(28)12-30-14(2)25)23(17,4)11-19(27)21(16)22(3)7-5-15(26)10-18(13)22/h5,7,10,13,16-17,21,29H,6,8-9,11-12H2,1-4H3/t13-,16-,17-,21+,22-,23-,24-/m0/s1 |
| Formel vikt | 414.2042 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?