Läs mer
6Alpha-Methyl Prednisone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6a-Methylprednisone |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28O5/c1-12-8-14-15-5-7-22(27,18(26)11-23)21(15,3)10-17(25)19(14)20(2)6-4-13(24)9-16(12)20/h4,6,9,12,14-15,19,23,27H,5,7-8,10-11H2,1-3H3/t12-,14-,15-,19+,20-,21-,22-/m0/s1 |
| Formel vikt | 372.194 |
| Procent renhet | >95% |