missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6alpha-Methylandrost-4-ene-3,17-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6a-Methylandrost-4-ene-3,17-dione |
| CAS | 2241-94-3 |
| Molekylformel | C20 H28 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 6α-Methyl-4-androsten-3,17-dione, Formadrol |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28O2/c1-12-10-14-15-4-5-18(22)20(15,3)9-7-16(14)19(2)8-6-13(21)11-17(12)19/h11-12,14-16H,4-10H2,1-3H3/t12-,14-,15-,16-,19+,20-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC(=O)[C@@]3(C)CC[C@@H]2[C@@]4(C)CCC(=O)C=C14 |
| IUPAC-namn | (6S,8R,9S,10R,13S,14S)-6,10,13-trimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 300.44 |
| Formel vikt | 300.2089 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?