missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

6alpha-Methylprednisolone 21-Hemisuccinate Sodium Salt, TRC

Produktkod. 30478911
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30478911 100 mg
30472484 250 mg
30476551 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30478911 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM326725100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 2375-03-3
Molekylformel C26 H33 O8 . Na
Molekylvikt (g/mol) 496.53
Synonym Methylprednisolone Hydrogen Succinate Sodium Salt
IUPAC-namn sodium;4-[2-[(6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-6,10,13-trimethyl-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethoxy]-4-oxobutanoate
LEDER [Na+].C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)COC(=O)CCC(=O)[O-])[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@@H]2[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Methylprednisolone Hydrogen Succinate Sodium Salt
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C26H34O8.Na/c1-14-10-16-17-7-9-26(33,20(29)13-34-22(32)5-4-21(30)31)25(17,3)12-19(28)23(16)24(2)8-6-15(27)11-18(14)24;/h6,8,11,14,16-17,19,23,28,33H,4-5,7,9-10,12-13H2,1-3H3,(H,30,31);/q;+1/p-1/t14-,16-,17-,19-,23+,24-,25-,26-;/m0./s1
Formel vikt 496.2073
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.