missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

6Alpha-Methylprednisolone 21-Hemisuccinate, TRC

Produktkod. 30136059
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30136059 25 mg -
30135647 100 mg -
30041219 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30136059 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM33119525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 2921-57-5
Molekylformel C26 H34 O8
Molekylvikt (g/mol) 474.54
Synonym Methylprednisolone hydrogen succinate, 4-[(11β,17-Dihydroxy-6α-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl)oxy]-4-oxobutanoic acid, (6α,11β)-21-(3-carboxy-1-oxopropoxy)-11,17-dihydroxy-6-methyl-pregna-1,4-diene-3,20-dione, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11β,17,21-trihydroxy-6α-methyl-, 21-(H succinate) (7CI), Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11β,17,21-trihydroxy-6α-methyl-, 21-(hydrogen succinate) (8CI), Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11β,17,21-trihydroxy-6α-methyl-, 21-succinate (6CI), 6-Methylprednisolone hemisuccinate, 6α-Methylprednisolone 21-succinate, 6α-Methylprednisolone hemisuccinate, Methylprednisolone 21-hemisuccinate, Methylprednisolone hemisuccinate, Methylprednisolone succinate
IUPAC-namn 4-[2-[(6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-6,10,13-trimethyl-3-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethoxy]-4-oxobutanoic acid
LEDER C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)COC(=O)CCC(=O)O)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@@H]2[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Methylprednisolone Hydrogen Succinate
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C26H34O8/c1-14-10-16-17-7-9-26(33,20(29)13-34-22(32)5-4-21(30)31)25(17,3)12-19(28)23(16)24(2)8-6-15(27)11-18(14)24/h6,8,11,14,16-17,19,23,28,33H,4-5,7,9-10,12-13H2,1-3H3,(H,30,31)/t14-,16-,17-,19-,23+,24-,25-,26-/m0/s1
Formel vikt 474.2254
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.