missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

[(6aR,9R,10aS)-10a-Methoxy-4,7-dimethyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3-fg]quinolin-9-yl]methyl 5-Chloropyridine-3-carboxylate (Chloronicergoline), Mikromol™

Produktkod. 17993406
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17993406 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17993406 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0115.02

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

[(6aR,9R,10aS)-10a-Methoxy-4,7-dimethyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3-fg]quinolin-9-yl]methyl 5-Chloropyridine-3-carboxylate (Chloronicergoline)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Chloronicergoline
CAS 38536-28-6
Analyt- eller komponentnamn Chloronicergoline
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C24 H26 Cl N3 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym [(6aR,9R,10aS)-10a-Methoxy-4,7-dimethyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3-fg]quinolin-9-yl]methyl 5-Chloropyridine-3-carboxylate, Nicergoline Imp. A (EP), Chloronicergoline, Ergoline-8-methanol, 10-methoxy-1,6-dimethyl-, 8-[5-chloro-3-pyridinecarboxylate], Ergoline-8-methanol, 10-methoxy-1,6-dimethyl-, 5-chloro-3-pyridinecarboxylate (ester), (8beta)- (9CI), [(8beta)-10-Methoxy-1,6-dimethylergolin-8-yl]methyl 5-chloro-3-pyridinecarboxylate, Nicergoline Impurity A
InChI formel InChI=1S/C24H26ClN3O3/c1-27-13-17-8-21-24(30-3,19-5-4-6-20(27)22(17)19)9-15(12-28(21)2)14-31-23(29)16-7-18(25)11-26-10-16/h4-7,10-11,13,15,21H,8-9,12,14H2,1-3H3/t15-,21-,24+/m1/s1
LEDER CO[C@]12C[C@@H](COC(=O)c3cncc(Cl)c3)CN(C)[C@@H]1Cc4cn(C)c5cccc2c45
IUPAC-namn [(6aR,9R,10aS)-10a-methoxy-4,7-dimethyl-6a,8,9,10-tetrahydro-6H-indolo[4,3-fg]quinoline-9-yl]methyl 5-chloropyridine-3-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 439.93
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 439.1663 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.