missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

6b-Methyl Fluorometholone, TRC

Produktkod. 30478429
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30478429 0.25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30478429 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3053400.25MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 6beta-methyl Fluorometholone
CAS 3918-13-6
Molekylformel C22 H29 F O4
Kvantitet 0.25 mg
Synonym Pregna-1,4-diene-3,20-dione','9-fluoro-11β,17-dihydroxy-6β-methyl- (8CI), 6β-fluorometholone
InChI formel InChI=1S/C22H29FO4/c1-12-9-17-15-6-8-21(27,13(2)24)20(15,4)11-18(26)22(17,23)19(3)7-5-14(25)10-16(12)19/h5,7,10,12,15,17-18,26-27H,6,8-9,11H2,1-4H3/t12-,15+,17+,18+,19+,20+,21+,22+/m1/s1
LEDER C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)C)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@]2(F)[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14
IUPAC-namn (6R,8S,9R,10S,11S,13S,14S,17R)-17-acetyl-9-fluoro-11,17-dihydroxy-6,10,13-trimethyl-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molekylvikt (g/mol) 376.46
Formel vikt 376.205
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.