missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

6beta,11beta,17,21-Tetrahydroxypregn-4-ene-3,20-dione (6beta-Hydroxyhydrocortisone), Mikromol™

Produktkod. 18080590
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18080590 25 mg
18012690 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18080590 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0185.060025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

6beta,11beta,17,21-Tetrahydroxypregn-4-ene-3,20-dione (6beta-Hydroxyhydrocortisone)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 6beta-Hydroxy Cortisol
CAS 53-35-0
Analyt- eller komponentnamn 6beta-Hydroxy Cortisol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C21 H30 O6
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 6beta,11beta,17,21-Tetrahydroxypregn-4-ene-3,20-dione, Hydrocortisone Imp. D (EP), NSC 76163, 6beta-Hydroxyhydrocortisone, Pregn-4-ene-3,20-dione, 6,11,17,21-tetrahydroxy-, (6beta,11beta)-, Corticosterone, 6beta,17-dihydroxy- (6CI), Pregn-4-ene-3,20-dione, 6beta,11beta,17,21-tetrahydroxy- (8CI), (6beta,11beta)-6,11,17,21-Tetrahydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 6beta,11beta,17alpha,21-Tetrahydroxy-4-pregen-3,20-dione, 6beta,11beta,17alpha,21-Tetrahydroxypregn-4-en-3,20-dione, 6beta,11beta,17alpha,21-Tetrahydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 6beta,17-Dihydroxycorticosterone, 6beta-Hydroxycortisol, Hydrocortisone Impurity D
InChI formel InChI=1S/C21H30O6/c1-19-5-3-11(23)7-14(19)15(24)8-12-13-4-6-21(27,17(26)10-22)20(13,2)9-16(25)18(12)19/h7,12-13,15-16,18,22,24-25,27H,3-6,8-10H2,1-2H3/t12-,13-,15+,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
LEDER C[C@]12CCC(=O)C=C1[C@H](O)C[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@H]23
IUPAC-namn (6R,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-6,11,17-trihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molekylvikt (g/mol) 378.459
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 378.204 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.