missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(6Beta,11Beta)-21-(Acetyloxy)-6-chloro-11,17-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (6beta,11beta)-21-(Acetyloxy)-6-chloro-11,17-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione |
| CAS | 60149-18-0 |
| Molekylformel | C23H31ClO6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 6α-Chloro-11β,17,21-trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione 21-Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C23H31ClO6/c1-12(25)30-11-19(28)23(29)7-5-15-14-9-17(24)16-8-13(26)4-6-21(16,2)20(14)18(27)10-22(15,23)3/h8,14-15,17-18,20,27,29H,4-7,9-11H2,1-3H3/t14?,15?,17?,18-,20?,21-,22-,23-/m0/s1 |
| LEDER | O=C1CC[C@@]2(C)C(C(Cl)CC3C2[C@@H](O)C[C@@]4(C)C3CC[C@]4(O)C(COC(C)=O)=O)=C1 |
| IUPAC-namn | 2-((10R,11S,13S,17R)-6-chloro-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)-2-oxoethyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 438.94 |
| Formel vikt | 438.18 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?