Läs mer
(6Beta,16Alpha,17Alpha)-16,17-Epoxi-6-metoxi-3,4-cyklo-16,17-dihydroabirateron, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (6Beta,16Alpha,17Alpha)-16,17-Epoxy-6-methoxy-3,4-cyklo-16,17-dihydroabirateron |
| Kvantitet | 5 mg |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C25H33NO2 |
| Formel vikt | 379.25 |
| Molekylvikt (g/mol) | 379.54 |