Läs mer
6Beta-Bromo Androstenedione, TRC
Produktkod. 30011213
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011213 100 mg
30010570 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30011213 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB679705100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38632-00-7
Molekylformel C19 H25 Br O2
Molekylvikt (g/mol) 365.3
Synonym Androst-4-ene-3,17-dione, 6-bromo-, (6β)-, Androst-4-ene-3,17-dione, 6β-bromo- (7CI), (6β)-6-Bromoandrost-4-ene-3,17-dione, 6β-Bromoandrost-4-ene-3,17-dione, 6β-Bromoandrostenedione, 6β-Bromo androstenedione
IUPAC-namn (6R,8R,9S,10R,13S,14S)-6-bromo-10,13-dimetyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dekahydro-1H-cyklopenta[a]fenantren-3,17-diaon
LEDER C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C[C@@H](Br)C4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6Beta-Bromo Androstenedione
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C19H25BrO2/c1-18-7-5-11(21)9-15(18)16(20)10-12-13-3-4-17(22)19(13,2)8-6-14(12)18/h9,12-14,16H,3-8,10H2,1-2H3/t12-,13-,14-,16+,18+,19-/m0/s1
Formel vikt 364.1038