Läs mer
6beta-Hydroxy 21-(Acetyloxy) Triamcinolone Acetonide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6beta-Hydroxy 21-(Acetyloxy) Triamcinolone Acetonide |
| CAS | 72559-83-2 |
| Molekylformel | C26 H33 F O8 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (6alpha,11beta,16alpha)-21-(Acetyloxy)-9-fluoro-6,11-dihydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]pregna-1,4-diene-3,20-dione, 2H-Naphth[2',1':4,5]indeno[1,2-d][1,3]dioxole, pregna-1,4-diene-3,20-dione deriv. |
| InChI formel | InChI=1S/C26H33FO8/c1-13(28)33-12-20(32)26-21(34-22(2,3)35-26)10-15-16-9-18(30)17-8-14(29)6-7-23(17,4)25(16,27)19(31)11-24(15,26)5/h6-8,15-16,18-19,21,30-31H,9-12H2,1-5H3/t15-,16-,18+,19-,21+,23-,24-,25-,26+/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)OCC(=O)[C@@]12OC(C)(C)O[C@@H]1C[C@H]3[C@@H]4C[C@@H](O)C5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@@]4(F)[C@@H](O)C[C@]23C |
| Molekylvikt (g/mol) | 492.53 |
| Formel vikt | 492.2159 |