missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6Beta-Hydroxy-21-oic Triamcinolone Acetonide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6Beta-Hydroxy-21-oic Triamcinolone Acetonide |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H29FO8/c1-20(2)32-17-9-12-13-8-15(27)14-7-11(26)5-6-21(14,3)23(13,25)16(28)10-22(12,4)24(17,33-20)18(29)19(30)31/h5-7,12-13,15-17,27-28H,8-10H2,1-4H3,(H,30,31)/t12-,13-,15+,16-,17+,21-,22-,23-,24-/m0/s1 |
| Formel vikt | 464.1846 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?