Läs mer
6beta-Hydroxy-6-methyl-3,20-dioxopregn-4-en-17-yl Acetate (6beta-Hydroxymedroxyprogesterone Acetate), Mikromol™
Beskrivning
6beta-Hydroxy-6-methyl-3,20-dioxopregn-4-en-17-yl Acetate (6beta-Hydroxymedroxyprogesterone Acetate)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6beta-Hydroxymedroxyprogesterone Acetate |
| CAS | 984-47-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | 6beta-Hydroxymedroxyprogesterone Acetate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C24 H34 O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 6beta-Hydroxy-6-methyl-3,20-dioxopregn-4-en-17-yl Acetate, Medroxyprogesterone Acetate Imp. A (EP), 6beta-Hydroxymedroxyprogesterone Acetate, Pregn-4-ene-3,20-dione, 17-(acetyloxy)-6-hydroxy-6-methyl-, (6beta)-, Pregn-4-ene-3,20-dione, 6beta,17-dihydroxy-6-methyl-, 17-acetate (7CI,8CI), (6beta)-17-(Acetyloxy)-6-hydroxy-6-methylpregn-4-ene-3,20-dione, Medroxyprogesterone Acetate Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C24H34O5/c1-14(25)24(29-15(2)26)11-8-19-17-13-23(5,28)20-12-16(27)6-9-21(20,3)18(17)7-10-22(19,24)4/h12,17-19,28H,6-11,13H2,1-5H3/t17-,18+,19+,21-,22+,23-,24+/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C[C@@](C)(O)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)C |
| IUPAC-namn | [(6R,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetyl-6-hydroxy-6,10,13-trimethyl-3-oxo-1,2,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate |
| Visa mer |