Läs mer
6Beta-Hydroxy Betamethasone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6Beta-Hydroxy Betamethasone |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H29FO6/c1-11-6-13-14-8-16(26)15-7-12(25)4-5-19(15,2)21(14,23)17(27)9-20(13,3)22(11,29)18(28)10-24/h4-5,7,11,13-14,16-17,24,26-27,29H,6,8-10H2,1-3H3/t11-,13-,14-,16+,17-,19-,20-,21-,22-/m0/s1 |
| Formel vikt | 408.195 |