missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

6beta-Hydroxy Budesonide, TRC

Produktkod. 17943395
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.25 mg
2.5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
17943395 0.25 mg -
17942365 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17943395 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH8303500.25MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 88411-77-2
Molekylformel C25 H34 O7
Molekylvikt (g/mol) 446.53
Synonym Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 16,17-[butylidenebis(oxy)]-6,11,21-trihydroxy-, (6β,11β,16α)-, (6β,11β,16α)-16,17-[Butylidenebis(oxy)]-6,11,21-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 6β-Hydroxybudesonide, 6-beta-Hydroxybudesonide
LEDER CCCC1O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4C[C@@H](O)C5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 6Beta-Hydroxy Budesonide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 0.25 mg
InChI formel InChI=1S/C25H34O7/c1-4-5-21-31-20-10-15-14-9-17(28)16-8-13(27)6-7-23(16,2)22(14)18(29)11-24(15,3)25(20,32-21)19(30)12-26/h6-8,14-15,17-18,20-22,26,28-29H,4-5,9-12H2,1-3H3/t14-,15-,17+,18-,20+,21?,22+,23-,24-,25+/m0/s1
Formel vikt 446.2305
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.