missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

6Beta-Hydroxy Dexamethasone, TRC

Produktkod. 30010884
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30010884 25 mg -
30004220 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30010884 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH93950025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 55879-47-5
Molekylformel C22H29FO6
Molekylvikt (g/mol) 408.46
Synonym Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-6,11,17,21-tetrahydroxy-16-methyl-, (6β,11β,16α)-, (6β,11β,16α)-9-Fluoro-6,11,17,21-tetrahydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 6-Hydroxydexamethasone, 6β-Hydroxydexamethasone
LEDER C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3C[C@@H](O)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 6beta-hydroxy Dexamethasone
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C22H29FO6/c1-11-6-13-14-8-16(26)15-7-12(25)4-5-19(15,2)21(14,23)17(27)9-20(13,3)22(11,29)18(28)10-24/h4-5,7,11,13-14,16-17,24,26-27,29H,6,8-10H2,1-3H3/t11-,13+,14+,16-,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1
Formel vikt 408.1948
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.