missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

6Beta-hydroxy etynylestradiol, TRC

Produktkod. 30041188
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30041188 5 mg
30040667 25 mg
30040749 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30041188 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9420105MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 56324-28-8
Molekylformel C20H24O3
Molekylvikt (g/mol) 312.4
Synonym 19-Nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,6beta,17-triol, Ethinylestradiol Imp. F (EP), 6beta-Hydroxyethinylestradiol
IUPAC-namn (6R,8R,9S,13S,14S,17R)-17-etynyl-13-metyl-7,8,9,11,12,14,15,16-oktahydro-6H-cyklopenta[a]fenantren-3,6,17-triol
LEDER C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C[C@@H](O)c4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 19-Nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,6beta,17-triol (6beta-Hydroxyethinylestradiol)
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C20H24O3/c1-3-20(23)9-7-17-15-11-18(22)16-10-12(21)4-5-13(16)14(15)6-8-19(17,20)2/h1,4-5,10,14-15,17-18,21-23H,6-9,11H2,2H3/t14-,15-,17+,18-,19+,20+/m1/s1
Formel vikt 312.1725
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.