missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

6Beta-hydroxy-gestoden, TRC

Produktkod. 30136385
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136385 25 mg
30134866 2.5 mg
30003764 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30136385 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH94252525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

Molekylformel C21H26O3
Molekylvikt (g/mol) 326.43
Synonym (6R,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-13-Ethyl-17-ethynyl-6,17-dihydroxy-6,7,8,9,10,11,12,13,14,17-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3(2H)-one
LEDER O[C@@]1(C#C)C=C[C@@]2([H])[C@]3([H])C[C@@H](O)C4=CC(CC[C@]4([H])[C@@]3([H])CC[C@@]21CC)=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 6beta-Hydroxy-gestodene
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C21H26O3/c1-3-20-9-7-15-14-6-5-13(22)11-17(14)19(23)12-16(15)18(20)8-10-21(20,24)4-2/h2,8,10-11,14-16,18-19,23-24H,3,5-7,9,12H2,1H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20+,21+/m1/s1
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.