Läs mer
6beta-Hydroxy Norethindrone Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6beta-Hydroxy-3-oxo-19-nor-17alpha-pregn-4-en-20-yn-17-yl Acetate (6beta-Hydroxynorethisterone Acetate) |
| CAS | 6856-27-5 |
| Molekylformel | C22 H28 O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 6beta-Hydroxy-3-oxo-19-nor-17alpha-pregn-4-en-20-yn-17-yl Acetate, Norethisterone Acetate Imp. F (EP), 6beta-Hydroxynorethisterone Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28O4/c1-4-22(26-13(2)23)10-8-19-17-12-20(25)18-11-14(24)5-6-15(18)16(17)7-9-21(19,22)3/h1,11,15-17,19-20,25H,5-10,12H2,2-3H3/t15-,16-,17-,19+,20-,21+,22+/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)O[C@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C[C@@H](O)C4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C)C#C |
| IUPAC-namn | [(6R,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-ethynyl-6-hydroxy-13-methyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 356.46 |
| Formel vikt | 356.1988 |