Läs mer
6beta-Hydroxy Prednisolone (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6Beta-Hydroxy Prednisolone |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28O6/c1-19-5-3-11(23)7-14(19)15(24)8-12-13-4-6-21(27,17(26)10-22)20(13,2)9-16(25)18(12)19/h3,5,7,12-13,15-16,18,22,24-25,27H,4,6,8-10H2,1-2H3/t12-,13-,15+,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1 |
| Formel vikt | 376.1886 |