Läs mer
6Beta-Hydroxy Progesterone (Contains up to 20% 17Alpha-Hydroxy Progesterone), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Progesterone 6-beta-Hydroxy |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H30O3/c1-12(22)15-4-5-16-14-11-19(24)18-10-13(23)6-8-21(18,3)17(14)7-9-20(15,16)2/h10,14-17,19,24H,4-9,11H2,1-3H3/t14-,15+,16-,17-,19+,20+,21+/m0/s1 |
| Formel vikt | 330.2195 |