Läs mer
6beta-Hydroxy Testosterone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6beta-Hydroxytestosterone |
| CAS | 62-99-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C19 H28 O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Androst-4-en-3-one, 6,17-dihydroxy-, (6β,17β)-, Androst-4-en-3-one, 6β,17β-dihydroxy- (7CI,8CI), (6β,17β)-6,17-Dihydroxyandrost-4-en-3-one, 4-Androstene-6β,17β-diol-3-one, 6β,17β-Dihydroxy-4-androstene-3-one, 6β,17β-Dihydroxyandrost-4-en-3-one, 6β-Hydroxytestosterone, NSC 9721 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H28O3/c1-18-7-5-11(20)9-15(18)16(21)10-12-13-3-4-17(22)19(13,2)8-6-14(12)18/h9,12-14,16-17,21-22H,3-8,10H2,1-2H3/t12-,13-,14-,16+,17-,18+,19-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C[C@@H](O)C4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O |
| IUPAC-namn | (6R,8R,9S,10R,13S,14S,17S)-6,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 304.42 |
| Visa mer |