Läs mer
6beta-hydroxiestradiol, Mikromol™
Produktkod. 18070460
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
18070460 25 mg
1 options
Produktkod. 18070460 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0300.030025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
6beta-hydroxyestradiol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6beta-Hydroxyestradiol
CAS 3-7-3583
Analyt- eller komponentnamn 6beta-Hydroxyestradiol
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C18 H24 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 6beta-Hydroxyestradiol
InChI formel InChI=1S/C18H24O3/c1-18-7-6-12-11-3-2-10(19)8-14(11)16(20)9-13(12)15(18)4-5-17(18)21/h2-3,8,12-13,15-17,19-21H,4-7,9H2,1H3/t12-,13-,15+,16-,17+,18+/m1/s1
LEDER C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C[C@@H](O)c4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O
IUPAC-namn (6R,8R,9S,13S,14S,17S)-13-metyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dekahydrocyklopenta[a]fenantren-3,6,17-triol
Molekylvikt (g/mol) 288.38
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 288,1725 g/mol