missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6Beta-Hydroxylevonorgestrel, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6beta-Hydroxylevonorgestrel |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28O3/c1-3-20-9-7-15-14-6-5-13(22)11-17(14)19(23)12-16(15)18(20)8-10-21(20,24)4-2/h2,11,14-16,18-19,23-24H,3,5-10,12H2,1H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20+,21+/m1/s1 |
| Formel vikt | 328.2038 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?