Läs mer
6Beta-Muethyl Prednisolone 21-Acetate (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6beta-Methyl Prednisolone 21-Acetate |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H32O6/c1-13-9-16-17-6-8-24(29,20(28)12-30-14(2)25)23(17,4)11-19(27)21(16)22(3)7-5-15(26)10-18(13)22/h5,7,10,13,16-17,19,21,27,29H,6,8-9,11-12H2,1-4H3/t13-,16+,17+,19+,21-,22+,23+,24+/m1/s1 |
| Formel vikt | 416.2199 |