missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6beta-Spiro[androsta-1,4-dien-6,2'-oxiran]-3,17-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6beta-Spiro[androsta-1,4-diene-6,2'-oxiran]-3,17-dione |
| CAS | 152764-31-3 |
| Molekylformel | C20 H24 O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (6β)-Spiro[androsta-1,4-diene-6,2'-oxirane]-3,17-dione, 6β-Spiro[androsta-1,4-diene-6,2'-oxiran]-3,17-dione, 6β-Spirooxiran-androsta-1,4-diene-3,17-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24O3/c1-18-7-5-12(21)9-16(18)20(11-23-20)10-13-14-3-4-17(22)19(14,2)8-6-15(13)18/h5,7,9,13-15H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t13-,14-,15-,18+,19-,20-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C[C@]4(CO4)C5=CC(=O)C=C[C@]35C)[C@@H]1CCC2=O |
| IUPAC-namn | (6R,8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimetylspiro[7,8,9,11,12,14,15,16-oktahydrocyklopenta[a]fenantren-6,2'-oxiran]-3,17-dion |
| Molekylvikt (g/mol) | 312.403 |
| Formel vikt | 312.173 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?