Läs mer
(6E)-7-[3-(4-fluorfenyl)-1-(1-metyletyl)-1H-indol-2-yl]-5-hydroxy-3-oxo-6-heptenosyra-d7 1,1-dimetyletylester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (6E)-7-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indol-2-yl]-5-hydroxy-3-oxo-6-heptenoic Acid-d7 1,1-Dimethylethyl Ester |
| Molekylformel | C28 D7 H25 F N O4 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H32FNO4/c1-18(2)30-24-9-7-6-8-23(24)27(19-10-12-20(29)13-11-19)25(30)15-14-21(31)16-22(32)17-26(33)34-28(3,4)5/h6-15,18,21,31H,16-17H2,1-5H3/b15-14+/i1D3,2D3,18D |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(n1c(\C=C\C(O)CC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C)c(c2ccc(F)cc2)c3ccccc13)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | tert-butyl (E)-7-[3-(4-fluorfenyl)-1-(1,1,1,2,3,3-heptadeuteriopropan-2-yl)indol-2-yl]-5-hydroxy-3-oxohept-6-enoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 472.599 |
| Formel vikt | 472.275 |