missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(6E)-8-Methyl-6-nonenoic Acid, TRC

Produktkod. 30482663
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30482663 100 mg
30464352 500 mg
30473075 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30482663 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM325790100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 59320-77-3
Molekylformel C10 H18 O2
Molekylvikt (g/mol) 170.25
IUPAC-namn (E)-8-methylnon-6-enoic acid
LEDER CC(C)\C=C\CCCCC(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (6E)-8-Methyl-6-nonenoic Acid
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H18O2/c1-9(2)7-5-3-4-6-8-10(11)12/h5,7,9H,3-4,6,8H2,1-2H3,(H,11,12)/b7-5+
Formel vikt 170.1307
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.