Läs mer
6H05 (TFA), MedChemExpress
Produktkod. 16467867
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16467867 5 mg
16435148 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16467867 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12408A
MedChemExpress 6H05 TFA is a selective, and allosteric inhibitor of oncogenic mutant K-Ras(G12C).
6H05 TFA is a selective, and allosteric inhibitor of oncogenic mutant K-Ras(G12C).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6H05 (TFA)
CAS 2061344-88-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H31ClF3N3O4S3
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 51 mg/mL (86.42 mM)
LEDER O=C(C1CCN(C(CSC2=CC=C(Cl)C=C2)=O)CC1)NCCSSCCN(C)C.O=C(O)C(F)(F)F
Molekylvikt (g/mol) 590.14
Formel vikt 590.14
Procent renhet 99.55%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease