Läs mer
(6R)-5,6,7,8-tetrahydro-L-biopterin dihydroklorid, MP Biomedical
Produktkod. 11416145 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11416145 25 mg 25mg
11426145 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11416145 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215362225
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
(6R)-5,6,7,8-Tetrahydro-L-biopterin Dihydroklorid är en kofaktor för kväveoxidsyntas.
  • (6R)-5,6,7,8-Tetrahydro-L-biopterin Dihydroklorid är nödvändigt för vivo för omvandlingen av fenylalanin till tyrosin och för produktionen av hormonet epinefrin och av monoaminneurotransmittorerna, serotonin, dopamin och noradrenalin
  • Det är också involverat i apoptos och andra cellulära händelser medierade av kväveoxidproduktion och katalyserar klyvningen av alkylglyceroletrar
  • (6R)-BH4 har använts som en buffertkomponent för att analysera tyrosinhydroxylasenzymaktivitet i mushjärnvävnader
  • Naturlig kofaktor för fenylalaninhydroxylas, tyrosinhydroxylas, tryptofanhydroxylas och kväveoxidsyntetas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69056-38-8
Molekylformel C9H17Cl2N5O3
Molekylvikt (g/mol) 314.17
InChI-nyckel RKSUYBCOVNCALL-NTVURLEBSA-N
Synonym sapropterin dihydrochloride, r-2-amino-6-1r,2s-1,2-dihydroxypropyl-5,6,7,8-tetrahydropteridin-4 3h-one dihydrochloride, biopten, kuvan, sapropterin hydrochloride, 6r-5,6,7,8-tetrahydro-l-biopterin dihydrochloride, unii-rg277lf5b3, biopten tn, sapropterin hcl
PubChem CID 636369
ChEBI CHEBI:32120
Specifikationer
Färg Vitt
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 25 mg
Procent renhet 99.6